Få mere at vide
Corning™ Koniske beholdere af polypropylen
Kapacitet (metrisk):
200 mL
400 mL
1 L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Hvid
Neutral
Diameter (metrisk):
62 mm
85 mm
105 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 185
Pakke med 220
Pakke med 80
Beskrivelse
- Let og brudsikker
- Gennemsigtig eller hvid polypropylen (PP)
- Samlet eller ikke-samlet
Tekniske data
Tekniske data
| Uddannet | Ja |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (engelsk) | 6,7 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Lukningsfarve | Neutral |
| Lukketype | Snap Cap |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) | 62 mm |
| Højde (metrisk) | 88 mm |
| Vis mere |