Få mere at vide
Corning™ Koniske beholdere af polypropylen
Artikelnummer. 11838992
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
200 ml
400 ml
1 l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Hvid
Neutral
Diameter (metrisk):
62 mm
85 mm
105 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 185
Pakke med 220
Pakke med 80
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Farve Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11838992 200 ml Steril Neutral 62 mm Pakke med 220
11765085 200 ml Steril Hvid 85 mm Pakke med 220
11713174 400 ml Ikke steril Neutral 85 mm Pakke med 185
11733174 1 l Steril Hvid 105 mm Pakke med 80
11793164 400 ml Steril Neutral 62 mm Pakke med 185
11753174 400 ml Steril Hvid 85 mm Pakke med 185
11703164 1 l Steril Neutral 105 mm Pakke med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11838992 Leverandør Corning™ Leverandørnr. PC200A02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00 DKK
    488.98 DKK / Pakke med 220
    Spare 391.02 DKK
    44% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kvalitetsprøvetagningsværktøjer til sikker prøvehentning og forsendelse
  • Let og brudsikker
  • Gennemsigtig eller hvid polypropylen (PP)
  • Samlet eller ikke-samlet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Kapacitet (engelsk) 6,7 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Lukningsfarve Neutral
Lukketype Snap Cap
Farve Neutral
Diameter (metrisk) 62 mm
Højde (metrisk) 88 mm
Mængde 220/Pk.