Få mere at vide
Corning™ Koniske beholdere af polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11733174
Kapacitet (metrisk):
200 ml
400 ml
1 l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Hvid
Neutral
Diameter (metrisk):
62 mm
85 mm
105 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 185
Pakke med 220
Pakke med 80
Artikelnummer. 11733174
Brand: Corning™ PC100004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kvalitetsprøvetagningsværktøjer til sikker prøvehentning og forsendelse
  • Let og brudsikker
  • Gennemsigtig eller hvid polypropylen (PP)
  • Samlet eller ikke-samlet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Kapacitet (engelsk) 33,8 oz.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Lukningsfarve Hvid
Lukketype Snap Cap
Farve Hvid
Diameter (metrisk) 105 mm
Højde (metrisk) 130 mm
nr. pr. sag 80/Cs.
nr. pr. pakke 80/Pk.