Få mere at vide
Corning™ Koniske beholdere af polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11713174
Kapacitet (metrisk):
200 ml
400 ml
1 l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Hvid
Neutral
Diameter (metrisk):
62 mm
85 mm
105 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 185
Pakke med 220
Pakke med 80
Artikelnummer. 11713174
Brand: Corning™ PC40009
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kvalitetsprøvetagningsværktøjer til sikker prøvehentning og forsendelse
  • Let og brudsikker
  • Gennemsigtig eller hvid polypropylen (PP)
  • Samlet eller ikke-samlet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (engelsk) 6,7 oz.
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Lukningsfarve Neutral
Lukningsmateriale LDPE
Farve Neutral
Diameter (metrisk) 85 mm
Højde (metrisk) 100 mm
nr. pr. sag 185/Cs.
nr. pr. pakke 185/Pk.