Få mere at vide
Greiner Bio-One Polypropylen koniske bund prøverør
Artikelnummer. 10068930
Skift visning
Mængde:
20/Pk., 500/Cs.
25/Pk., 300/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10068930 25/Pk., 300/Cs. Pakke med 300
10711212 20/Pk., 500/Cs. Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10068930 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 227270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.95 DKK
    830.59 DKK / Pakke med 300
    Spare 630.36 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Fremstillet af polypropylen for fremragende kemisk og højtemperaturbestandighed. Greiner Bio-One™ Polypropylen koniske bundprøverør er velegnede til opbevaring af kemiske og biologiske prøver.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic, non-cytotoxic
  • Diameter: 30mm
  • Volume: 50mL
  • Blue screw cap
  • Blue graduations and white writing area
  • Sterile
  • Single use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Natural
Lukningsfarve Blue
Autoklaverbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Bund form Conical
Materiale Polypropylene
Trådstil External
Til brug med (applikation) Light-Sensitive Materials and Reactions
Mængde 25/Pk., 300/Cs.
Sterilitet Sterile
Uddannet Yes
Højde (metrisk) 115 mm
Lukketype Screw Cap
Diameter (metrisk) 30 mm
Produkttype Centrifuge Tube