Beskrivelse
De Eppendorf polypropylen dybe brøndplader kombinerer et nyt brønddesign med et sofistikeret farvekodningssystem med let læsning og orientering. Brøndgeometrien tillader højhastighedspipettering uden sprøjt, fremragende blanding og højhastighedscentrifugering, hvilket accelererer dine manuelle og automatiserede arbejdsprocesser. De nye polypropylenplader opfylder alle nuværende SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485 retningslinjer.
- Recovermax - konkav rundbund brøndform med glattede kanter
- Optitrack - farveindrammede plader med alfanumerisk mærkning
- Høj kemikalieresistens
- G-safe - højeste centrifugeringsstabilitet
- LoBind - fri for overfladebelægning f.eks. silikone
- Fri for DNA, DNase, RNase og PCR* inhibitor (PCR* ren)
- LoBind Protein - minimalt proteintab (mindre end 3 % BSA 1 g/μml)
- LoBind DNA - mindre end 1 % tab af DNA/RNA ved lave koncentrationer og kritiske forhold (højt saltindhold, korte DNA-fragmenter)
- Autoklaverbar
- Beviset automatisk anvendelighed
- overholder SBS standard
- Fås som ekstraudstyr med stregkode
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeret | PCR ren |
| Format | 96-brønds |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Well Shape | Konisk bund (V-brønd) |
| Mængde | 120 stk./pakke |