Få mere at vide
Eppendorf Deepwell Plade 384/200μ L
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10581874 Shop alle Eppendorf produkter
Certificeret:
PCR ren
Steril
Mængde:
120 stk./pakke
40 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 40
Artikelnummer. 10581874
Brand: Eppendorf 0030526104
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
LoBind, fri for DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere
De Eppendorf polypropylen dybe brøndplader kombinerer et nyt brønddesign med et sofistikeret farvekodningssystem med let læsning og orientering. Brøndgeometrien tillader højhastighedspipettering uden sprøjt, fremragende blanding og højhastighedscentrifugering, hvilket accelererer dine manuelle og automatiserede arbejdsprocesser. De nye polypropylenplader opfylder alle nuværende SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485 retningslinjer.
  • Recovermax - konkav rundbund brøndform med glattede kanter
  • Optitrack - farveindrammede plader med alfanumerisk mærkning
  • Høj kemikalieresistens
  • G-safe - højeste centrifugeringsstabilitet
  • LoBind - fri for overfladebelægning f.eks. silikone
  • Fri for DNA, DNase, RNase og PCR* inhibitor (PCR* ren)
  • LoBind Protein - minimalt proteintab (mindre end 3 % BSA 1 g/μml)
  • LoBind DNA - mindre end 1 % tab af DNA/RNA ved lave koncentrationer og kritiske forhold (højt saltindhold, korte DNA-fragmenter)
  • Autoklaverbar
  • Beviset automatisk anvendelighed
  • overholder SBS standard
  • Fås som ekstraudstyr med stregkode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeret Steril
Format Standard
Array 16 x 24
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 384
Sterilitet Steril
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Mængde 120 stk./pakke