Få mere at vide
Masterflex™ NPT Male Threaded Straight Adapter Compression Fittings, Polypropylene
Til brug med:
1/2 NPT(M) to 1/2 in. tubing O.D.
1/4 NPT(M) til 3/8 tommer slangeudvendig diameter
1/4 NPT(M) to 1/4 in. tubing O.D.
1/4 NPT(M) to 5/16 in. tubing O.D.
1/8 NPT(M) til 1/4 tommer rør yderdiameter
1/8 NPT(M) to 1/8 in. tubing O.D.
3/8 NPT(M) to 1/2 in. tubing O.D.
3/8 NPT(M) to 3/8 in. tubing O.D.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Assemble fittings to tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
- Excellent chemical resistance
- Form a secure seal at higher pressures
- Rated to 220 psi maximum at 25 °C
- Usable from 0 to 100 °C
- Sterilization: Ethylene Oxide (ETO)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylene |
| Til brug med | 1/4 NPT(M) til 3/8 tommer slangeudvendig diameter |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0°C |
| Emballagemængde | 10 Pack |
| Port størrelse | 5/16 in. orifice; 1-11/32 x 13/16 in. |
| Trådstørrelse | 1/4 in. NPT(M) |
| Maksimalt tryk | 220 psi |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 100°C |
| Produkttype | Compression Fitting |