Få mere at vide
Cole-Parmer™ Magnetisk omrører af polypropylen
Shop alle Cole-Parmer produkter
Volumen:
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kan bruges på farlige steder eller på din bordplade
- Placer omrøreren fra din bordplade ved at forbinde den til en 1/2'' eller 3/8'' dia støttestang med den indbyggede ringklemme
- Indløbs-ID måler 4,1 mm; udtag ID måler 9,1 mm
- Fastgør omrøreren til enhver lufttryksledning eller vandkilde - rører 500 ml vand ved 800 rpm med luft ved 8psi eller med vand ved 12psi
- Inkluderer: 6 fod vinylindløb og 1 fod udløbsslange for nem tilslutning til din luft- eller vandkilde
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 0 til 800 rpm |
| Omrøringspositioner | 1 |
| Topplademateriale | Polypropylen |
| Volumen | 500 ml |
| Diameter (metrisk) | 127 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9.1 mm |
| Længde (metrisk) | 127 mm |
| Toppladediameter (metrisk) | 127 mm |
| Inkluderer | 6-ft vinyl-indløb og 1-ft-udløbsrør for nem tilslutning til luft- eller vandkilde |
| Type | Omrørere |
| Vis mere |