Tekniske data
| Til brug med | 1/4 tommer slange ID |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Maksimalt tryk | 125 psi |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 121 °C |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |