Få mere at vide
Buerkle™ Kompakt studs af polypropylen
Artikelnummer. 11911461 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Passer til slange-id:
19,05 mm/GL14
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Passer til slange-id Pakningsstørrelse
11911461 19,05 mm/GL14 Hver
1 options
Artikelnummer. 11911461 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 05301000
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Sparer plads med kompakt design. Buerkle™ Kompakttap af polypropylen til dåser og tønder er ideel til brug i køleskabe og på stativer.
En kompakt studs til dåser og tønder ideel til brug i køleskabe og på stativer osv. Den korte udledning stikker ikke ud over den nederste kant af beholderen, hvilket gør den til det perfekte valg, især når pladsen er meget begrænset.
  • Pladsbesparende design
  • Optimeret udledning for jævnt flow
  • Med omløbermøtrik til lodret position af stophanen
  • Tætlukkende for fuldstændig tætning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kompakt studs
Materiale Polypropylen
Passer til slange-id 19,05 mm/GL14
Til brug med (udstyr) Beholdere, tønder, ideel tilføjelse til Flachmann Jerry Cans