Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen Combitips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8005622 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0.1 mL, 0.2 mL, 0.5 mL, 1.0 mL, 2.5 mL, 5.0 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13485778
Brand: Eppendorf™ 0030089936
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opfyld alle behovene i ethvert moderne laboratorium med disse tips. Eppendorf™ Polypropylen Combitips fungerer efter det positive forskydningsprincip og dispenserer derfor altid det korrekte volumen uafhængigt af væskens densitet og dens strømningsegenskaber.
  • Ideelle systemkomponenter til alle Eppendorf Multipettes
  • De 9 volumenstørrelser (0,1 til 50 ml) tilbyder et maksimalt udvalg af dispenseringsvolumener med trin så lave som 100 nanoliter afhængigt af Combitip brugt
  • Forlænget Combitips i volumener 2,5 mL, 5,0 mL og 10 mL gør det muligt at nå bunden af de mest almindelige laboratoriekar
  • Individuel farvekodning letter hurtig identifikation
  • Unik tragtgeometri sikrer komfortabel håndtering og forhindrer samtidig beskadigelse af handsker
  • Tilbydes i 3 forskellige renhedsgrader for at understøtte enhver applikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Sortiment Pakke af Combitips Advanced Standard positiv forskydningspipetspidser
Volumen (metrisk) 0.1 mL, 0.2 mL, 0.5 mL, 1.0 mL, 2.5 mL, 5.0 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Rene krav Eppendorf Kvalitet (ikke-steril)
Emballage 1 CombiTips™ avanceret af hver størrelse (9 i alt) og adapter avanceret 25 og 50 ml
Mængde 1 stk.
Produkttype Pipette tips
Inkluderer En hver af de 9 Combitip volumenstørrelser, en 25 mL og en 50 mL Combitip adapter
Til brug med (udstyr) Eppendorf Multipette