Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Polypropylen lukning med ultralydssvejset PTFE liner
Lukkestørrelse:
13-415
15-415
Pakningsstørrelse:
Pakke med 288
Beskrivelse
- Giver et overlegent lukkesystem, der er i stand til at vedligeholde sin liner gennem flere autoklaverbare operationer
- PTFE-belagt overflade af eksponeret foring er kemisk resistent og kompatibel med følsomme, ætsende og flygtige opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 15-415 |
| Liner materiale | PTFE, gummi |
| Produkttype | Skruelåg |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Til gentagen autoklavering for at give et overlegent lukkesystem |
| Til brug med (udstyr) | EPA-vandanalysehætteglas, skruegevindkultur og centrifugerør |