Få mere at vide
Greiner Bio-One Klare affaldsposer af polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8000614
Længde (metrisk):
780 mm
1100 mm
Bredde (metrisk):
600 mm
700 mm
Kapacitet (metrisk):
65 l
130 l
Mængde:
350/pakke
500/pakke
Artikelnummer. 10420722
Brand: Greiner Bio-One 649201
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylenfolie til sterilisering i dampautoklaven. Greiner Bio-One™ er ideel til hygiejnisk bortskaffelse af kontaminerede laboratorieartikler.
  • Ilttransporthastighed på 50μ m PP-folie (+23 C): °2380 cm³ /(m² x 24 timer x bar)
  • Vanddamptransporthastighed på 50μ m PP-folie (+23 C, °85 % luftfugtighed): 1,54 g/(m)² x 24 timer)
  • Fås på forespørgsel med påtryk Biofare hvis der bestilles et tilstrækkeligt antal
  • Folietykkelse: 0,05 mm
  • Autoklaverbar
    • Dampautoklaver: Max 134 °C, 2bar/30min
    • Varmluftssterilisatorer: Max 140 °C, 120min
  • Temperaturområde: 0 °C til 140 °C
  • Kun til engangsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 130 l
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Ideel til hygiejnisk bortskaffelse af kontaminerede laboratorieartikler
Materiale Polypropylen
Tykkelse (metrisk) 0.050 mm
Mængde 350/pakke
Længde (metrisk) 1100 mm
Bredde (metrisk) 700 mm