Få mere at vide
Greiner Bio-One Klare affaldsposer af polypropylen
Artikelnummer. 10124581
Skift visning
Længde (metrisk):
500 mm
780 mm
1100 mm
Bredde (metrisk):
300 mm
600 mm
700 mm
Kapacitet (metrisk):
10 l
65 l
130 l
Mængde:
350/pakke
500/pakke
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Kapacitet (metrisk) Mængde
10124581 500 mm 300 mm 10 l 500/pakke
10420722 1100 mm 700 mm 130 l 350/pakke
10023281 780 mm 600 mm 65 l 500/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10124581 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 643201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2030.00 DKK
    1750.22 DKK / Pakke med 500
    Spare 279.78 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Fremstillet af polypropylenfolie til sterilisering i dampautoklaven. Greiner Bio-One™ er ideel til hygiejnisk bortskaffelse af kontaminerede laboratorieartikler.
  • Ilttransporthastighed på 50 μm PP folie (+23 °C): 2380 cm³/(m² x 24h x bar)
  • Vanddamptransporthastighed på 50 μm PP folie (+23 °C, 85% luftfugtighed): 1,54 g/(m² x 24h)
  • Tilgængelig på forespørgsel med imprint "Biohazard" , hvis der bestilles et tilstrækkeligt antal
  • Folietykkelse: 0,05 mm
  • Autoklaverbar
    • Dampautoklaver: Max 134 °C, 2 bar/30 min
    • Varmluftssterilisatorer: Max 140 °C, 120 min
  • Temperaturområde: 0 °C til 140 °C 
  • Kun til engangsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype None
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Ideelt til hygiejnisk bortskaffelse af forurenede laboratoriegenstande
Materiale Polypropylen
Sterilitet Non-sterile
Mængde 500/pakke
Længde (engelsk) 19.7 in.
Bredde (engelsk) 11.81 in.
Produkttype Autoclave Bags
Kapacitet (metrisk) 10 l
Længde (metrisk) 500 mm
Bredde (metrisk) 300 mm
Tykkelse (metrisk) 0.050 mm