Få mere at vide
Greiner Bio-One Klare affaldsposer af polypropylen
Beskrivelse
- Ilttransporthastighed på 50μ m PP-folie (+23 C): °2380 cm³ /(m² x 24 timer x bar)
- Vanddamptransporthastighed på 50μ m PP-folie (+23 C, °85 % luftfugtighed): 1,54 g/(m)² x 24 timer)
- Fås på forespørgsel med påtryk Biofare hvis der bestilles et tilstrækkeligt antal
- Folietykkelse: 0,05 mm
- Autoklaverbar
- Dampautoklaver: Max 134 °C, 2bar/30min
- Varmluftssterilisatorer: Max 140 °C, 120min
- Temperaturområde: 0 °C til 140 °C
- Kun til engangsbrug
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | None |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Ideel til hygiejnisk bortskaffelse af kontaminerede laboratorieartikler |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Mængde | 500/pakke |
| Længde (engelsk) | 30.7 in. |
| Bredde (engelsk) | 23.6 in. |
| Vis mere |