Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ XTR Adsorbent
Artikelnummer. 10761324 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
100 pakke
1000 g
50 Pakke
500 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
500g
5kg
Pakke med 50
Artikelnummer. 10761324
Brand: Macherey-Nagel™ 730595.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Chromabond™ XTR med kiselgur-fase til væske-væske ekstraktion. Chromabond™ XTR Adsorbent giver muligheder for Chromabond™ XTR kolonner.
Funktioner
  • Grundmateriale grovkornet kiselgur (også kendt som diatoméjord, hydromatrix, celite)
  • stor porestørrelse, høj porevolumen, konstant høj batch-til-batch kvalitet
  • pH arbejdsområde 1 –13
Anvendelse
  • Væske-væske ekstraktion af højviskose vandige opløsninger såsom fysiologiske væsker (blod, plasma og serum) i klinisk kemi, farvestoffer i tekstiler, miljø- og fødevareanalyser uden brug af skilletragt
  • Høj vandbelastning uden gennembrud af vand under eluering med organiske opløsningsmidler
  • Også velegnet til at fjerne små mængder vand fra opløsningsmidler, som ikke er blandbare med vand
Fordele
  • Hurtig, reproducerbar og økonomisk
  • Samtidig forberedelse af flere prøver
  • Ingen problemer med faseadskillelse ingen dannelse af emulsioner
  • Høje inddrivelsesrater
  • Besparelse af tid og opløsningsmidler
  • Organiske opløsninger skal ikke tørres efter adskillelse
Opløsningsmidler anvendelige til eluering
  • diethylether
  • tert-butylmethylether
  • ethylacetat
  • n-hexan
  • cyclohexan
  • toluen
  • dichlormethan (methylenchlorid)
  • trichlormethan (chloroform)
  • opløsningsmiddelblandinger:
  • trichlormethan– methanol (90:10, v/v)
  • trichlormethan– methanol (85:15, v/v)
  • diethylether– ethanol (90:10, v/v)
  • diethylether– ethanol (80:20, v/v)
  • dichlormethan– 2-propanol (90:10, v/v)
  • dichlormethan– 2-propanol (85:15, v/v)
Tekniske data
Mængde 1000 g
Produkttype XTR Adsorbent