Få mere at vide
Fisherbrand™ Trekantede PTFE rørestave
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
40 x 14mm
50 x 12mm
55 x 14mm
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Dimensioner (L x B x H) | 50 x 12mm |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Højde (metrisk) | 12mm |
| Bredde (metrisk) | 12mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Mængde | 5/Pk. |
| Vis mere |