Få mere at vide
Fisherbrand™ Trekantede PTFE rørestave
Artikelnummer. 16275811 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
40 x 14mm
50 x 12mm
55 x 14mm
Artikelnummer. 16275811
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Effektiv til opløsning af faste stoffer og blanding af sedimenter på grund af skrabelignende virkning på bunden af beholderen. Fisherbrand™ Trekantede PTFE-omrøringsstænger giver stabil omrøring til fladbundede beholdere.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Særligt effektiv til at opløse faste stoffer og blande sedimenter på grund af skrabelignende virkning på bunden af beholderen
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Dimensioner (L x B x H) 40 x 14mm
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Højde (metrisk) 14mm
Bredde (metrisk) 14mm
Belægning PTFE
Længde (metrisk) 40 mm
Mængde 5/Pk.
Form Trekant
Type Omrøringsbar