Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polypropylen Chromabond Kolonne
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Kolonnekapacitet:
6 mL
70 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 30 Pakke |
| Type | Kolonne |
| Kolonnekapacitet | 70 mL |
| Materiale | Polypropylen |