Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen ChemoSampler™
Artikelnummer. 10295012 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10295012 1000 ml Hver
1 options
Bemærk listen over kemisk resistens!
Artikelnummer. 10295012 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53361000
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Bemærk listen over kemisk resistens!
Udviklet til prøvetagning af aggressive væsker såsom syrer, baser og rengøringsmidler.
  • Prøver trækkes direkte i den originale prøveudtagningsflaske, der skrues på
  • Indgrebssikker flaskelukning med original sikkerhedsring sikrer uforfalsket prøvetransport
  • Prøver kan tages fra dybder på op til 200 cm fra tanke, siloer eller tankvogne ved at bruge forlængerstangen
  • Fremstillet af polypropylen, grå farve
  • Inkluderer prøveflaske på 1000mL
  • Forlængerstang på 100 cm og to flaskestørrelser fås som tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flydende prøveudtager
Materiale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Farve Grå
Til brug med (applikation) Prøvetagning af aggressive væsker
Længde (metrisk) 100 cm