Få mere at vide
Buerkle™ Kontraventil af polypropylen
Shop alle Bürkle produkter
Materiale:
Polypropylen
Beskrivelse
- Maks. driftstryk 6 bar (ved +20° C)
- Maks. driftstemperatur 80° C
- Trykforskel 12 mbar
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 80 °C |
| Emballagemængde | 1 |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 80 °C |
| Produkttype | Kontraventil |