Få mere at vide
Corning™ Centrifugerør af polypropylen, sterile
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
250 ml
500 ml
Maks. RCF:
12.000 x g
15.500 x g
3000 x g
6000 x g
Lukketype:
CentriStar
Ikke inkluderet
Prop
Pakningsstørrelse:
Pakke med 102
Pakke med 36
Pakke med 500
Beskrivelse
Fremstillet af klar polypropylen for overlegen kemisk resistens. Corning™ Centrifugerør af polypropylen er en ideel løsning til centrifugeringsbehov.
- Corning centrifugerør har sorte trykte gradueringer og en stor hvid markeringsplet.
- Tilgængelig med dit valg af kasketstile: de avancerede Corning CentriStarTM-hætte eller den originale proppakning.
- Steril. RNase-/DNase-fri.
- Ikke-pyrogen.
- 95 kPA (14 psi) tryktestet – kun propforseglingshætte.
PP = polypropylen, PET = polyethylenterephthalat, RCF = relativ centrifugalkraft (xg).
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase-fri |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Lukningsfarve | Orange |
| Diameter (engelsk) Udvendig | 1,2 tommer |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 500 |
| nr. pr. pakke | 25 |
| Vis mere |