Få mere at vide
Corning™ Centrifugerør af polypropylen, sterile
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10018910 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
250 ml
500 ml
Maks. RCF:
12.000 x g
15.500 x g
3000 x g
6000 x g
Lukketype:
CentriStar
Ikke inkluderet
Prop
Pakningsstørrelse:
Pakke med 102
Pakke med 36
Pakke med 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Maks. RCF Lukketype Pakningsstørrelse
10018910 500 ml 6000 x g Prop Pakke med 36
11323785 15 ml 12.000 x g Ikke inkluderet Pakke med 500
10151151 15 ml 12.000 x g Prop Pakke med 500
10431013 15 ml 12.000 x g Prop Pakke med 500
11343785 50 ml 12.000 x g Ikke inkluderet Pakke med 500
10314131 50 ml 15.500 x g Prop Pakke med 500
10694541 50 ml 15.500 x g Prop Pakke med 500
10038980 50 ml 3000 x g CentriStar Pakke med 500
10509891 50 ml 3000 x g Prop Pakke med 500
10758961 250 ml 6000 x g Prop Pakke med 102
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10018910 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431123
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klar polypropylen for overlegen kemisk resistens. Corning™ Centrifugerør af polypropylen er en ideel løsning til centrifugeringsbehov.
  • Corning centrifugerør har sorte trykte gradueringer og en stor hvid markeringsplet
  • Tilgængelig med dit valg af kasketstile: de avancerede Corning CentriStarTM-hætte eller den originale proppakning
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
  • 95 kPA (14 psi) tryktestet– kun prop tætningshætte
PP = polypropylen, PET = polyethylenterephthalat, RCF = relativ centrifugalkraft (xg).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret ikke-pyrogen
Lukningsmateriale HDPE
Lukningsfarve Orange
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 36
nr. pr. pakke 6
Emballage Intet stativ
Sterilitet Steril
Form Konisk
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Bund form Konisk
Lukketype Prop
Skriveområde Nej
Uddannet Ja
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 6000 x g