Få mere at vide
ratiolab™ Centrifugerør af polypropylen med hætte
Artikelnummer. 10490280
Bund form:
Flad
Konisk
Kapacitet (metrisk):
15 mL
50 mL
Diameter (metrisk):
17 mm
30 mm
Længde (metrisk):
115 mm
120 mm
Artikelnummer. 10490280
Brand: ratiolab™ 3300004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Centrifugerør med enten konisk eller selvstående bund, rød skruelåg og trykte gradueringer.
  • Certificeret til at være fri for RNase, DNase, Endoxiner, Pyrogener og ATP
  • Temperaturområde: -80 °C til +121 °C
Tekniske data
Lukningsmateriale HDPE
Lukningsfarve Rød
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Inkluderer Rør med hætte
nr. pr. pakke 25 Rør/Pk.
Mængde 10 Pk.
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 115 mm
Kapacitet (engelsk) 1,7 oz.
Bund form Flad
Lukketype Skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Nej
Diameter (metrisk) 30 mm
Gradueringer Trykt
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 11,000 x g