Tekniske data
| Certificeringer/compliance | 95 kPa |
| Lukningsfarve | Blå |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballage | 25/ærme; Sag på 500 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukketype | Prop |
| Produkttype | Centrifugerør |
| Til brug med (applikation) | Centrifugering |