Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PP Centrifugerør
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
QuEChERS-metoden har opnået en førende position til bestemmelse af pesticidrester i fødevareprøver ved gas- eller væskekromatografi, hvilket muliggør hurtig og billig oprensning af stærkt matrix-kontaminerede prøver. Metoden opnår hurtig , nem , billig , effektiv , robust og sikker prøveforberedelse uden behov for glasvarer.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blå |
| Farve | Klarhed |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 50 |
| Mængde | 50 stk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bund form | Konisk |
| Lukketype | Skruelåg |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |