Få mere at vide
BRAND™ Centrifugerør, PP, med skruelåg
Artikelnummer. 10131921 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Inkluderer:
Grundlag
Uden base
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 300
Pakke med 750
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Inkluderer Pakningsstørrelse
10131921 50 ml Steril Grundlag Pakke med 250
10106561 15 ml Ikke steril Uden base Pakke med 750
10345521 15 ml Steril Uden base Pakke med 750
10420873 50 ml Ikke steril Uden base Pakke med 300
10420602 50 ml Steril Uden base Pakke med 300
10350192 50 ml Ikke steril Grundlag Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10131921 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 114823
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3850.00 DKK
    1582.31 DKK / Pakke med 250
    Spare 2267.69 DKK
    58% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Biologisk inert polypropylen for optimal celle- og proteingenvinding. Skruelåg med proppakning giver beskyttelse mod lækager. Meget transparent PP for optimal prøvesynlighed.
  • Polypropylen (PP)
  • Gennemskinnelig.
  • Tåler RCF op til 3000.
  • Gradueret, tilgængelig ikke-steril og y-ray steriliseret i 15 ml (graderet op til 13 ml) eller 50 ml.
  • Skruelåg PE med tætningskonus.
  • Høj klarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Polypropylen
Inkluderer Grundlag
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 116 mm
Bund form Konisk
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) 30 mm
Uddannet Ja
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 3000 x g