Få mere at vide
BRAND™ Centrifugerør, PP, med skruelåg
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Inkluderer:
Grundlag
Uden base
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 300
Pakke med 750
Beskrivelse
- Polypropylen (PP)
- Gennemskinnelig.
- Tåler RCF op til 3000.
- Gradueret, tilgængelig ikke-steril og y-ray steriliseret i 15 ml (graderet op til 13 ml) eller 50 ml.
- Skruelåg PE med tætningskonus.
- Høj klarhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | Uden base |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Bund form | Konisk |
| Lukketype | Skruelåg |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Uddannet | Ja |
| Produkttype | Centrifugerør |
| Vis mere |