Få mere at vide
CellPath Cellstor Pot Forudfyldt Prøvebeholder
Artikelnummer. 13191184
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
13191184 60 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13191184 Leverandør CellPath Leverandørnr. BAF600008A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.72 DKK
    87.28 DKK / Pakke med 25
    Spare 46.44 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Forbedr laboratoriets hastighed og effektivitet ved at bruge prøvebeholdere forfyldt med neutralt buffret formalin. Cellpath™ Cellstor Pot Forudfyldt prøvebeholder bruger en innovativ forseglingsmekanisme for at sikre en pålidelig, lækagesikker forsegling.
  • Et lækagetæt låg sikrer sikker transport og opbevaring af prøver.
  • Pakket i bakker for nem håndtering.
  • Forudfyldt med buffret formalin: reducerer din eksponering for formalindampe.
  • Batchnummereret for fuld sporbarhed.
  • Udvalg af størrelser er tilgængelige.
Tekniske data
Produkttype Forudfyldt prøvebeholder
Materiale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Inkluderer 10% neutralt bufferet formalin
Mærke Ja
nr. pr. pakke 25/Pk.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10% Neutral Buffered Formalin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methanol