Få mere at vide
PYREX™ Polypropylenhætter til Erlenmeyer-kolber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10569892 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) ydre hals:
4.3 cm
4.8 cm
7 cm
Til brug med (udstyr):
2L Erlenmeyer-kolbe i plast
2L Erlenmeyerkolbe
3L Erlenmeyer-kolbe i plast
3L Erlenmeyerkolbe
500 ml, 1 L Erlenmeyer-flaske
Oversigt:
Stil: Flad
Stil: Udluftet
Stil: Ventileret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) ydre hals Til brug med (udstyr) Oversigt Pakningsstørrelse
10569892 7 cm 3L Erlenmeyerkolbe Stil: Udluftet Pakke med 24
12393860 4.3 cm 500 ml, 1 L Erlenmeyer-flaske Stil: Ventileret Pakke med 250
10303033 7 cm 3L Erlenmeyer-kolbe i plast Stil: Flad Pakke med 24
10716263 4.8 cm 2L Erlenmeyer-kolbe i plast Stil: Flad Pakke med 24
10215122 4.8 cm 2L Erlenmeyerkolbe Stil: Udluftet Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10569892 Leverandør PYREX™ Leverandørnr. 431340
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Som leveret med Pyrex™ Brand Media/Solution flasker. Vælg orange hætter til temperaturer til 140 °C (284 °F), røde hætter til temperaturer til 180 °C (356 °F).
  • Gevindhætte
  • Udluftet hætte har 0,2μ m pore ikke-fugtbar (hydrofob) membran
  • Tillader gasudveksling og minimerer samtidig risikoen for kontaminering
  • Steriliseret af gammastråling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Orange
Oversigt Stil: Udluftet
Diameter (metrisk) ydre hals 7 cm
Til brug med (udstyr) 3L Erlenmeyerkolbe
Inkluderer 0,2 μm pore ikke-fugtig (hydrofob) membran
nr. pr. sag 24/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Produkttype Kasket
Temperaturområde (engelsk) 284 °F
Temperaturområde (metrisk) 140 °C
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Lukketype Udluftet
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.