Få mere at vide
Gravis Polypropylen hætter
Liner materiale:
Butyl-PTFE
Polyethylenskum
Uforet
Farve:
Hvid
Sort
Trådstørrelse (metrisk):
13 mm
18 mm
28 mm
38 mm
Mængde:
100 pakke
360 pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Skruehætter
- Fås i sort eller hvid farve
- Fås med en række forskellige tætningsmaterialer, eller uden
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 100 pakke |
| Trådstørrelse (metrisk) | 38 mm |
| Liner materiale | Polyethylenskum |
| Produkttype | Skruelåg |