Få mere at vide
Corning™ Polypropylen hætter
Shop alle Corning produkter
:
Diameter: 45 mm; Trådstørrelse: GL 45
Beskrivelse
- 45 mm polypropylen hætte
- To 15,24 cm rustfri stålrør
- Autoklaverbar
- Passer Corning glas- og plastbeholdere med GL45 mm gevind
Ordreinfo
DiameterMetricOuter
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | 2 rørporte i rustfrit stål |
| Trådstørrelse | GL 45 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukketype | Skruelåg |