Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen hætteindsatser
Artikelnummer. 10771791 Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10771791
Brand: BRAND™ 114852
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en sikker pasform til alle størrelser.
  • Fås i forskellige farver
  • Leveres i pakker af 500 stk
  • Høj temperatur- og kemikalieresistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Materiale Polypropylen
Mængde 500/Pk.