Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen hætteindsatser
Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Fås i forskellige farver
- Leveres i pakker af 500 stk
- Høj temperatur- og kemikalieresistens
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 500/Pk. |
| Til brug med (udstyr) | Passer til alle størrelser |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering