Få mere at vide
Hvid polypropylen hætte med indsats
Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
20 mm polykegleindsats til alfa glasflaske
EPE liner
Polycone liner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 2700
Pakke med 3000
Beskrivelse
- R3/28 thread style
- Liner
- 20mm Insert
- Ribbed
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| Inkluderer | EPE liner |
| Materiale | Polypropylene |
| nr. pr. pakke | 2700Pack |
| Mængde | 2700Pack |
| Skrue farve | White |
| Skrue materiale | Polypropylene |
| Lukningsfarve | White |
| Produkttype | Cap |
| Lukke liner | EPE |
| Vis mere |