Beskrivelse
- R3/28 trådstil
- Liner
- 20 mm indsats
- Ribbet
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Inkluderer | 20 mm polykegleindsats til alfa glasflaske |
| Materiale | Plast |
| nr. pr. pakke | 100 pakke |
| Mængde | 100 pakke |
| Skrue farve | Hvid/gul |
| Skrue materiale | Polypropylen |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukke liner | Polykegle |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Vis mere |