Få mere at vide
Gravis Polypropylen skruelåg
Trådstørrelse (metrisk):
20 mm
30 mm
33 mm
35 mm
38 mm
58 mm
110 mm
Farve:
Hvid
Sort
Beskrivelse
- Fås med eller uden butyl-PTFE liner
- Fås i enten hvid eller sort farve
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 100 pakke |
| Mængde | 100 pakke |
| Trådstørrelse (metrisk) | 30 mm |
| Liner materiale | Unlined |
| Produkttype | Kasket |