Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kabelbindere af polypropylen
Artikelnummer. p-8006910 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Længde (metrisk):
10 cm
20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Længde (metrisk) unitSize
11723391 Hvid 10 cm Pakke med 1000
11733391 Sort 20 cm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11723391 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0683085
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold genstande bundtet under autoklavering med disse slips. Cole-Parmer™ Polypropylen kabelbindere er ideelle til slangebundter.
  • Polypropylen (PP) kabelbindere modstår en række kemikalier
  • UV-bestandig
  • Sælges i pakker af 1000 stk
Tekniske data
Type Kabelbinder
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Længde (metrisk) 10 cm
Mængde 1000/Pk.
Til brug med (applikation) Ideel til slangebundter