Få mere at vide
BRAND™ Polypropylene Burette Cover
Artikelnummer. 12045302 Shop alle Brand produkter
:
Inner Diameter: 20 mm
Artikelnummer. 12045302
Brand: BRAND™ 16400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylene Burette Cover features internal ribbing to prevent the cap from sucking up during titration.
  • Constructed of polypropylene
  • Internal fins allow for free flow of titrant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 30 mm
Type Buret Cover