Få mere at vide
BRAND™ Polypropylene Burette Clamps
Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
Til brug med 1 burette
Til brug med 2 buretter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Polypropylene construction
- White
- For use with support rods 8 to 14mm dia.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| Til brug med (udstyr) | Til brug med 2 buretter |
| Materiale | Polypropylene |
| nr. pr. pakke | 1 Each |
| Type | Buret Holder |