Få mere at vide
BRAND™ Polypropylene Burette Clamps
Artikelnummer. 10017830 Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
Til brug med 1 burette
Til brug med 2 buretter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10017830
Brand: BRAND™ 16505
To be mounted on support rods of 8 to 14mm dia. Easily affixes the burette by clamping with a non-corroding spring.
  • Polypropylene construction
  • White
  • For use with support rods 8 to 14mm dia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve White
Til brug med (udstyr) Til brug med 1 burette
Materiale Polypropylene
nr. pr. pakke 1 Each
Type Buret Holder