Få mere at vide
VITLAB™ Polypropylen spand med tud
Artikelnummer. 10057860
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10057860
Brand: VITLAB™ 96694
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Vitlab™ Polypropylenspand med tud til alle laboratorieopbevarings- og sparebehov.
  • Klarhed
  • Opdelt i 1 liters segmenter
  • Stabilt håndtag og tud for nem tømning
  • Meget modstandsdygtig over for kemikalier
  • Uden låg
Tekniske data
Produkttype Gradueret Bucket
Materiale Polypropylen
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 310 mm
Højde (metrisk) 330 mm