Få mere at vide
Vitlab™ Polypropylen spand med tud
Kapacitet (metrisk):
15 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Klarhed
- Opdelt i 1 liters segmenter
- Stabilt håndtag og tud for nem tømning
- Meget modstandsdygtig over for kemikalier
- Uden låg
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spand |
| Kapacitet (metrisk) | 15 l |
| Gradueringer | Ja |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 310 mm |
| Højde (metrisk) | 370 mm |
| Mængde | 1 stk. |