Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen spand
Artikelnummer. p-7084525 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
12 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10056621
Brand: Buerkle™ 23061012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spand lavet af PP til transport, dekantering og blanding. Sikker tømning med bred tud. Robust håndtag af PP.
  • PP, gennemsigtig
  • Med indholdsskala, graduering 1000 ml
  • Med tud
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 12 l
Gradueringer 500 mL, op til 12 L
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 3,17 gal.
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 310 mm
Til brug med (udstyr) Velegnet til brug med fødevarer
Håndtag Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 300 mm
Inkluderer Håndtag
Mængde 1 stk.