Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen spand
Shop alle Bürkle produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Kapacitet (metrisk):
12 L
Beskrivelse
- PP, gennemsigtig
- Med indholdsskala, graduering 1000 ml
- Med tud
- Steriliserbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spand |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 3,96 gal. |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 300 mm |
| Til brug med (udstyr) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Håndtag Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 340 mm |
| Inkluderer | Håndtag |
| Vis mere |