Få mere at vide
Kartell™ Polypropylen Buchner tragte
Artikelnummer. p-8005859
Kapacitet (metrisk):
40 ml
70 ml
180 ml
285 ml
390 ml
810 ml
2100 ml
6000 ml
Diameter (metrisk) Øverst:
42,5 mm
55 mm
70 mm
80 mm
90 mm
110 mm
160 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10233951
Brand: Kartell™ 0044300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af robust, letvægts polypropylen for holdbarhed og fremragende kemikalieresistens. Kartell™ Polypropylen Buchner-tragte med et integreret filter er ideelle til at adskille faste stoffer fra væsker i et laboratorium.
  • Ubrydelig, modstandsdygtig over for korrosion og varme
  • Todelt konstruktion gør, at top og bund kan adskilles for nem rengøring
  • Autoklaverbar
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 160 mm
Kapacitet (metrisk) 2100 ml
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Buchner filter
Til brug med (applikation) Filtrering, adskillelse af faste stoffer fra væsker, opsamling af omkrystalliserede forbindelser
Længde (metrisk) stilk 105mm
Porestørrelse 2.75mm