Få mere at vide
Kartell™ Polypropylen Buchner tragte
Beskrivelse
Fremstillet af robust, letvægts polypropylen for holdbarhed og fremragende kemikalieresistens. Kartell™ Polypropylen Buchner-tragte med et integreret filter er ideelle til at adskille faste stoffer fra væsker i et laboratorium.
- Ubrydelig, modstandsdygtig over for korrosion og varme
- Todelt konstruktion gør, at top og bund kan adskilles for nem rengøring
- Autoklaverbar
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 160 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2100 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Buchner filter |
| Til brug med (applikation) | Filtrering, adskillelse af faste stoffer fra væsker, opsamling af omkrystalliserede forbindelser |
| Længde (metrisk) stilk | 105mm |
| Porestørrelse | 2.75mm |