Få mere at vide
Kartell™ Polypropylen Buchner tragte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10152711
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 ml
70 ml
180 ml
285 ml
390 ml
810 ml
2100 ml
6000 ml
Diameter (metrisk) Øverst:
42,5 mm
55 mm
70 mm
80 mm
90 mm
110 mm
160 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Øverst Pakningsstørrelse
10152711 6000 ml 240 mm Hver
10233951 2100 ml 160 mm Hver
10469592 180 ml 70 mm Hver
10797731 810 ml 110 mm Hver
10534661 70 ml 55 mm Hver
10440163 390 ml 90 mm Hver
10459592 40 ml 42,5 mm Hver
10595231 285 ml 80 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10152711 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0044500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00 DKK
    506.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 643.45 DKK
    55% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Fremstillet af robust, letvægts polypropylen for holdbarhed og fremragende kemikalieresistens. Kartell™ Polypropylen Buchner-tragte med et integreret filter er ideelle til at adskille faste stoffer fra væsker i et laboratorium.
  • Ubrydelig, modstandsdygtig over for korrosion og varme
  • Todelt konstruktion gør, at top og bund kan adskilles for nem rengøring
  • Autoklaverbar
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 240 mm
Kapacitet (metrisk) 6000 ml
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Buchner filter
Til brug med (applikation) Filtrering, adskillelse af faste stoffer fra væsker, opsamling af omkrystalliserede forbindelser
Længde (metrisk) stilk 143mm
Porestørrelse 3.0mm