Få mere at vide
VITLAB™ Polypropylen Buchner tragte
Kapacitet (metrisk):
2100 ml
6000 ml
Diameter (metrisk) Øverst:
160 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Øvre og nederste dele er aftagelige for nem rengøring
- To forskellige volumener og filterdiametre er tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 160 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2100 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 280 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Polypropylen filter |
| Mængde | 1/Pk. |